Tisk…
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19975.03 A19975.06
A19975.03EA 1790 CZK
A19975.03 A19975.06
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 946-65-6 Molecular Formula: C8H5F3O2S Formula Weight: 222.18 Melting Point: 71-74° MDL No.: MFCD00236337
Vzorec: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19
Bod tání: 71…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236337
CAS číslo: 946-65-6