Tisk…
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
571113-1G 571113-5G
SIAL571113-1GEA 1960 CZK
SIAL571113-1G SIAL571113-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
MDL Number: MFCD00269641
CAS číslo: 51446-31-2