Tisk…
4-Fluorosalicylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
B24992.03 B24992.06
B24992.03EA 1190 CZK
B24992.03 B24992.06
4-Fluorosalicylic acid ≥98%
4-Fluorosalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 345-29-9 Molecular Formula: C7H5FO3 Formula Weight: 156.11 Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 2209124
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Bod tání: 186…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153168
CAS číslo: 345-29-9
EINECS: 206-459-5