Tisk…
5-Fluorosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
152706-1G 152706-5G
SIAL152706-1GEA 3120 CZK
SIAL152706-1G SIAL152706-5G
5-Fluorosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156.11
Bod varu: 295
Bod tání: 180
MDL Number: MFCD00002456
CAS číslo: 345-16-4
EINECS: 206-455-3