Tisk…
5-Fluorosalicylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21751.03 B21751.06
B21751.03EA 1860 CZK
B21751.03 B21751.06
5-Fluorosalicylic acid ≥97%
5-Fluorosalicylic acid
Purity: 97% CAS No.: 345-16-4 Molecular Formula: C7H5FO3 Formula Weight: 156.11 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2209120
Vzorec: C₇H₅FO₃
Bod varu: 295 °C (1013 hPa)
Bod tání: 178…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002456
CAS číslo: 345-16-4
EINECS: 206-455-3