Tisk…
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
544809-1G 544809-5G
SIAL544809-1GEA 3610 CZK
SIAL544809-1G SIAL544809-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
MDL Number: MFCD00143161
CAS číslo: 350-29-8