3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
544809-1G
544809-5G
SIAL544809-1GEA
3610
CZK
SIAL544809-1G
SIAL544809-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅FO₃ MW: 156,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00143161 CAS číslo: 350-29-8 |