Tisk…
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
365114-1G 365114-5G
SIAL365114-1GEA 1350 CZK
SIAL365114-1G SIAL365114-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Bod tání: 211,5 °C
MDL Number: MFCD00060675
CAS číslo: 403-20-3