Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
301388-1G 301388-5G
SIAL301388-1GEA 723 CZK
SIAL301388-1G SIAL301388-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…92 °C
MDL Number: MFCD00041501
CAS číslo: 1014-81-9
EINECS: 213-802-2