2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25597.06
B25597.14
B25597.06EA
2400
CZK
B25597.06
B25597.14
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 178974-97-5
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD02258905
Vzorec:
C₈H₆F₂O₃ MW: 188.13 Bod tání: 193…195 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02258905 CAS číslo: 178974-97-5 |