Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26830.03 H26830.09
H26830.03EA 2190 CZK
H26830.03 H26830.09
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 773873-26-0 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD04116018
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116018
CAS číslo: 773873-26-0
EINECS: None