Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
329045-25G 329045-5G
SIAL329045-25GEA 5090 CZK
SIAL329045-25G SIAL329045-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11
Bod varu: 92 °C (15 mmHg)
Bod tání: 123…124 °C
MDL Number: MFCD00007058
CAS číslo: 453-71-4
EINECS: 207-221-3