2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22100.06
B22100.14
B22100.06EA
2120
CZK
B22100.06
B22100.14
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7304-32-7
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 1912835
Vzorec:
C₇H₄FNO₄ Bod tání: 142…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134238 CAS číslo: 7304-32-7 |