Tisk…
4-Amino-2-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
650625-1G 650625-250MG
SIAL650625-1GEA 7030 CZK
SIAL650625-1G SIAL650625-250MG
4-Amino-2-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
MDL Number: MFCD01569397
CAS číslo: 446-31-1