4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9751-5G
PC9751-25G
PC9751-100G
APOSPC9751-5GEA
622
CZK
APOSPC9751-5G
APOSPC9751-25G
APOSPC9751-100G
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD01569397 CAS číslo: 446-31-1 |