Tisk…
4-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
128384-5G 128384-25G
SIAL128384-5GEA 486 CZK
SIAL128384-5G SIAL128384-25G
4-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 185 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002530
CAS číslo: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198