Tisk…
3-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
F6605-25G F6605-5G
SIALF6605-25GEA 2130 CZK
SIALF6605-25G SIALF6605-5G
3-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002489
CAS číslo: 455-38-9
EINECS: 207-248-0