Tisk…
2-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: o-Fluorobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
412244-100G 412244-25G
SIAL412244-100GEA 2690 CZK
SIAL412244-100G SIAL412244-25G
2-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…124 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002405
CAS číslo: 445-29-4
EINECS: 207-158-1