Tisk…
2,4-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
264296-5G 264296-25G
SIAL264296-5GEA 784 CZK
SIAL264296-5G SIAL264296-25G
2,4-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011670
CAS číslo: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9