Tisk…
2,3-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
263516-10G 263516-1G
SIAL263516-10GEA 3860 CZK
SIAL263516-10G SIAL263516-1G
2,3-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
MDL Number: MFCD00010267
CAS číslo: 4519-39-5