Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
333824-25G 333824-5G
SIAL333824-25GEA 12870 CZK
SIAL333824-25G SIAL333824-5G
2,3,4-Trifluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 140…142 °C
MDL Number: MFCD00061232
CAS číslo: 61079-72-9