Methyl-4-fluorobenzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
B21504.06
B21504.14
B21504.22
B21504.06EA
1280
CZK
B21504.06
B21504.14
B21504.22
Methyl-4-fluorobenzoate ≥97%
Methyl-4-fluorobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 403-33-8
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2085925
MDL No.: MFCD00017959
Vzorec:
C₈H₇FO₂ MW: 154.14 Bod varu: 195…197 °C Hustota: 1.192 Bod vzplanutí: 77 °C (170 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017959 CAS číslo: 403-33-8 EINECS: 206-956-7 |