Ethyl-4-fluorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
102644-100G
102644-25G
SIAL102644-100GEA
3010
CZK
SIAL102644-100G
SIAL102644-25G
Ethyl-4-fluorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₉FO₂ Bod varu: 210 °C (1013 hPa) Bod tání: 26 °C Hustota: 1,146 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000351 CAS číslo: 451-46-7 EINECS: 207-194-8 Merck Index: 13,04198 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...