Ethyl-4-fluorobenzoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
146800050
146800250
146801000
ACRO146800050EA
548
CZK
ACRO146800050
ACRO146800250
ACRO146801000
Ethyl-4-fluorobenzoate 99%
Ethyl-4-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 Bod varu: 210 °C (760 mmHg) Bod tání: 25…27 °C Hustota: 1.14 g/cm³ Bod vzplanutí: 81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000351 CAS číslo: 451-46-7 EINECS: 207-194-8 Merck Index: 13,04198 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |