Methyl-3-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A15155.18
A15155.30
A15155.18EA
1320
CZK
A15155.18
A15155.30
Methyl-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 618-95-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 279°
MDL No.: MFCD00007250
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Bod varu: 279 °C Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007250 CAS číslo: 618-95-1 EINECS: 210-573-0 |