Ethyl-3-fluorobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
L07984.09
L07984.18
L07984.09EA
656
CZK
L07984.09
L07984.18
Ethyl-3-fluorobenzoate ≥98%
Ethyl-3-fluorobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 451-02-5
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Recognizable
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 2045876
MDL No.: MFCD00000336
Vzorec:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 Bod varu: 208 °C Hustota: 1.136 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000336 CAS číslo: 451-02-5 EINECS: 207-191-1 |