Tisk…
Methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B23009.14 B23009.22
B23009.14EA 2560 CZK
B23009.14 B23009.22
Methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 606-27-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -13° Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 2050101 MDL No.: MFCD00007136
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod varu: 275 °C
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,285
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007136
CAS číslo: 606-27-9
EINECS: 210-111-8