Tisk…
2-Fluorobenzhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24921.09 B24921.18 B24921.30
B24921.09EA 1270 CZK
B24921.09 B24921.18 B24921.30
2-Fluorobenzhydrazide ≥98%
2-Fluorobenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 446-24-2 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 72-74° MDL No.: MFCD00025112
Vzorec: C₇H₇FN₂O
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025112
CAS číslo: 446-24-2