Pentafluorobenzamide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
A18397.06
A18397.14
A18397.22
A18397.06EA
1770
CZK
A18397.06
A18397.14
A18397.22
Pentafluorobenzamide ≥99%
Pentafluorobenzamide
Purity: 99%
CAS No.: 652-31-3
Molecular Formula: C7H2F5NO
Formula Weight: 211.09
Melting Point: 146-149°
MDL No.: MFCD00007971
Vzorec:
C₇H₂F₅NO MW: 211.09 Bod varu: 272 Bod tání: 146…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007971 CAS číslo: 652-31-3 EINECS: 211-488-1 |