Tisk…
4-Fluorobenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L06831.14 L06831.06 L06831.22
L06831.14EA 3210 CZK
L06831.14 L06831.06 L06831.22
4-Fluorobenzamide ≥98%
4-Fluorobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 824-75-9 Molecular Formula: C7H6FNO Formula Weight: 139.13 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1859744
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 154…157 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007992
CAS číslo: 824-75-9
EINECS: 212-535-9