Tisk…
4-Fluorobenzamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
197900050 197900250
ACRO197900050EA 1210 CZK
ACRO197900050 ACRO197900250
4-Fluorobenzamide 98%
4-Fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 154…158 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007992
CAS číslo: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %