Tisk…
2,6-Difluorobenzamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
282278-10G 282278-50G
SIAL282278-10GEA 988 CZK
SIAL282278-10G SIAL282278-50G
2,6-Difluorobenzamide, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144…145,5 °C
MDL Number: MFCD00007972
CAS číslo: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8