Tisk…
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
555479-1G 555479-5G
SIAL555479-1GEA 2070 CZK
SIAL555479-1G SIAL555479-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃OS
MW: 240,63 g/mol
Bod varu: 96 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD01631632
CAS číslo: 330-14-3
UN: 3265
ADR: 8,II