Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
306350010 306350050
ACRO306350010EA 1260 CZK
ACRO306350010 ACRO306350050
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Bod varu: 55…56 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,42 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052329
CAS číslo: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %