Tisk…
Pentafluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
147120050 147120250 147121000
ACRO147120050EA 1640 CZK
ACRO147120050 ACRO147120250 ACRO147121000
Pentafluorobenzoyl chloride 98%
Pentafluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇ClF₅O
MW: 230.52
Bod varu: 158
Hustota: 1.6 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000657
CAS číslo: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %