Tisk…
4-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: p-Fluorobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
119946-100G 119946-25G 119946-5G
SIAL119946-100GEA 4300 CZK
SIAL119946-100G SIAL119946-25G SIAL119946-5G
4-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158.56
Bod varu: 180
Bod tání: 9
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000684
CAS číslo: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8 II