4-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
p-Fluorobenzoyl chloride
A12946.14
A12946.22
A12946.36
A12946.14EA
1130
CZK
A12946.14
A12946.22
A12946.36
4-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 403-43-0
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Acidic
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386215
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000684
Vzorec:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 Bod varu: 193 °C Bod tání: 10…12 °C Hustota: 1.326 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000684 CAS číslo: 403-43-0 EINECS: 206-961-4 UN: 3265 |