Tisk…
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-Fluorobenzoyl chloride
152950250 152951000
ACRO152950250EA 1340 CZK
ACRO152950250 ACRO152951000
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158.56
Bod varu: 82 °C (20 mmHg)
Bod tání: 9
Hustota: 1.34 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000684
CAS číslo: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %