Tisk…
3-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09152.06 L09152.14
L09152.06EA 807 CZK
L09152.06 L09152.14
3-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
3-Fluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 1711-07-5 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5285 Odour: Pungent Melting Point: -30° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 636610 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000670
Vzorec: C₇H₄ClFO
Bod varu: 188…189 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,320
Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000670
CAS číslo: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265
ADR: 8,II