Tisk…
3,5-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
290254-25G 290254-5G
SIAL290254-25GEA 5500 CZK
SIAL290254-25G SIAL290254-5G
3,5-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010309
CAS číslo: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8,II