3,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21400.06
B21400.14
B21400.06EA
1950
CZK
B21400.06
B21400.14
3,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 129714-97-2
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 4307685
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010309
Vzorec:
C₇H₃ClF₂O Bod varu: 173…175 °C Hustota: 1,41 Bod vzplanutí: 69 °C (156 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010309 CAS číslo: 129714-97-2 UN: 3265 ADR: 8,II |