Tisk…
2-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
120847-100G 120847-25G
SIAL120847-100GEA 4840 CZK
SIAL120847-100G SIAL120847-25G
2-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158.56
Bod varu: 206
Hustota: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000656
CAS číslo: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8 II