2-Fluorobenzoyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
o-Fluorobenzoyl chloride
A16096.14
A16096.22
A16096.36
A16096.14EA
1210
CZK
A16096.14
A16096.22
A16096.36
2-Fluorobenzoyl chloride ≥97%
2-Fluorobenzoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 393-52-2
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5365
Odour: Pungent
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 636864
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000656
Vzorec:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 Bod varu: 207 °C Bod tání: 4…6 °C Hustota: 1.331 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000656 CAS číslo: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 UN: 3265 ADR: 8 II |