Tisk…

2-Fluorobenzoyl chloride 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride

153090250 153091000
ACRO153090250EA 1310 CZK
ACRO153090250 ACRO153091000
2-Fluorobenzoyl chloride 97%
2-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod varu: 90…92 °C (15 mmHg)
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,32 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000656
CAS číslo: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 1760
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR