Tisk…
2,6-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
249408-100G 249408-25G
SIAL249408-100GEA 0 CZK
SIAL249408-100G SIAL249408-25G
2,6-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Bod varu: 72 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000659
CAS číslo: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 3265
ADR: 8,II