2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10651.06
A10651.14
A10651.06EA
1600
CZK
A10651.06
A10651.14
2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,5-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 35730-09-7
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5150
Boiling Point: 81-83°/14mm
Beilstein Reference: 2046666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009929
Vzorec:
C₇H₃ClF₂O Bod varu: 81…83 °C (14 mmHg) Hustota: 1,425 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009929 CAS číslo: 35730-09-7 EINECS: 252-701-8 UN: 3265 ADR: 8,II |