2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17920.06
A17920.14
A17920.06EA
1550
CZK
A17920.06
A17920.14
2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 72482-64-5
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5145
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 4800566
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000658
Vzorec:
C₇H₃ClF₂O MW: 176.55 Bod varu: 96…98 °C (15 mmHg) Hustota: 1.437 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000658 CAS číslo: 72482-64-5 EINECS: 276-690-4 UN: 3265 ADR: 8 II |