4-Fluorophthalonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22624.03
B22624.06
B22624.03EA
3540
CZK
B22624.03
B22624.06
4-Fluorophthalonitrile ≥98%
4-Fluorophthalonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 65610-14-2
Molecular Formula: C8H3FN2
Formula Weight: 146.12
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 2443236
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00210430
Vzorec:
C₈H₃FN₂ Bod varu: 294 °C (1013 hPa) Bod tání: 100…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210430 CAS číslo: 65610-14-2 UN: 3439 ADR: 6.1,II |