Tisk…

4-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

139416-25G 139416-5G
SIAL139416-25GEA 3400 CZK
SIAL139416-25G SIAL139416-5G
4-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Bod varu: 188 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001812
CAS číslo: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR