Tisk…
2-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
196649-25G 196649-5G
SIAL196649-25GEA 2740 CZK
SIAL196649-25G SIAL196649-5G
2-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35…37 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001773
CAS číslo: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III