Tisk…
6-Fluoroveratraldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
B21202.03 B21202.06 B21202.14
B21202.03EA 1490 CZK
B21202.03 B21202.06 B21202.14
6-Fluoroveratraldehyde ≥98%
6-Fluoroveratraldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 71924-62-4 Molecular Formula: C9H9FO3 Formula Weight: 184.17 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 2109343
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184.17
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061108
CAS číslo: 71924-62-4